Merck
ENAH961CDDDD
Enamine
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.1
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-3-1-2-9(7-10)6-8-4-5-8/h1-3,7-8H,4-6H2
InChI Key
MLGWOAMARPSFQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483