Merck
ENAH961CDB6F
Enamine
1-(5-bromofuran-2-carbonyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.56
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromofuran-2-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2.ClH/c10-8-2-1-7(14-8)9(13)12-5-3-11-4-6-12;/h1-2,11H,3-6H2;1H
InChI Key
FQFMPZQBMMJDTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658