Merck
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.91
MDL番号:
mp
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
InChI Key
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754