Merck
ENAH961CD88D
Enamine
methyl 5-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 5-(chloromethyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
CWBAQHYKHFVBGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)