Merck
ENAH961CD70F
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]oxane-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H14O2S/c1-11-7-8(6-9)2-4-10-5-3-8/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI Key
LMHMJOKBHGLEBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703671
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)