Merck
ENAH961CD4E1
Enamine
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,3,5-triazin-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c9-2-1-5-7-3-6-4-8-5/h3-4,9H,1-2H2
InChI Key
LBWCDROIOCXGGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3402210