Merck
ENAH95E741DF
Enamine
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,5-dichloropyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FNO2S/c6-3-1-4(7)5(9-2-3)12(8,10)11/h1-2H
InChI Key
OJBWJLXXWMCQGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131978
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)