Merck
ENAH95E741D4
Enamine
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-fluoro-6-methylpyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO2S/c1-4-5(8)2-3-6(9-4)12(7,10)11/h2-3H,1H3
InChI Key
LPMOWDZSFJKWJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)