Merck
ENAH95E741AA
Enamine
N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O2S/c13-12(14,15)9-6-7-11(16-8-9)17-20(18,19)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17)
InChI Key
NSXKYUJNYQTJLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18199227
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18199227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)