Merck
ENAH95E74195
Enamine
4,5-dibromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
352.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,5-dibromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClFO2S/c7-3-1-5(10)6(2-4(3)8)13(9,11)12/h1-2H
InChI Key
WPXKWXHOJVDDIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25989803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25989803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)