Merck
ENAH95E73C9D
Enamine
5-carbamimidamido-2-(carbamoylamino)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.23
MDL番号:
mp
172-174
Iupac Name
N~2~-(aminocarbonyl)-N~5~-[amino(imino)methyl]ornithine
Inchi Code
1S/C7H15N5O3/c8-6(9)11-3-1-2-4(5(13)14)12-7(10)15/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,8,9,11)(H3,10,12,15)
InChI Key
GNRVMKVZOPHHAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498
Melting Point
172-174
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498