Iupac Name
4-amino-2,5-dichlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2O2S/c7-3-2-6(13(10,11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
LOUBHADNEPMWMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8392386
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8392386
最新バージョンのいずれかを選択してください: