Merck
ENAH95E73A81
Enamine
2-phosphonobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.1
MDL番号:
mp
173-178
Iupac Name
2-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
InChI Key
DQULYJXGTXMNTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820
Melting Point
173-178
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820