Merck
ENAH95E739C4
Enamine
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.64
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-fluoroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-7-3-4-8(6-1-2-6)9(11)5-7;/h3-6H,1-2,11H2;1H
InChI Key
UNXADQCEQIBPEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194191