Merck
ENAH95E737C8
Enamine
rac-(1R,2S,5R,6S)-9-oxatricyclo[4.2.1.0,2,5]nonan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S,5R,6S)-9-oxatricyclo[4.2.1.0(2,5)]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-5-3-4-6-1-2-7(10-6)8(4)5/h4,6-8H,1-3H2/t4-,6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
PHQNQCMFDPVFDL-ZAKLUEHWSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541407
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541407