Merck
ENAH95E73727
Enamine
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.67
MDL番号:
mp
154-155
Iupac Name
4-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO3.ClH/c11-7-6-2-1-3-9(4-6,5-10-7)8(12)13;/h6H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13);1H
InChI Key
DDVXXRHKPJUZII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727
Melting Point
154-155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148727