Merck
ENAH95E736EF
Enamine
methyl 4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-oxo-4,5-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(13)6-4-9-7(12)5-2-3-10-11(5)6/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChI Key
OVOAVBLPJBPTPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112982
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112982