Merck
ENAH95E73461
Enamine
2-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
mp
239-244
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-8(6-10(13)14)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
CPGQJEFOEJTDBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101
Melting Point
239-244
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101