Merck
ENAH95E73326
Enamine
potassium [(1Z)-1-cyclopropyl-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
246.08
MDL番号:
Iupac Name
potassium (Z)-(1-cyclopropyl-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C8H11BF3O2.K/c1-2-14-8(13)5-7(6-3-4-6)9(10,11)12;/h5-6H,2-4H2,1H3;/q-1;+1/b7-5+;
InChI Key
QFUBEHDUQHWZOK-GZOLSCHFSA-N
保管温度
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27124488
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27124488