Merck
ENAH95E73256
Enamine
rac-(1R,2S,4S)-7-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.41
MDL番号:
Iupac Name
(1S,2R,4R)-7-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H21NO4/c24-21(25)18-11-13-9-10-20(18)23(13)22(26)27-12-19-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)19/h1-8,13,18-20H,9-12H2,(H,24,25)/t13-,18-,20+/m1/s1
InChI Key
WFCSGQCVDZALMQ-YHBQJITHSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737441