Merck
ENAH95E72DEA
Enamine
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,4-dichloro-5-methylphthalazine
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)13-12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
SYLVRLGENAJCHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4263610
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)