Merck
ENAH95E728C2
Enamine
7-methoxy-2-methyl-1-benzofuran-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
mp
105-106
Iupac Name
7-methoxy-2-methylbenzofuran-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-3-9-4-8(6-12)5-10(13-2)11(9)14-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
YEZZSHDIEXQERY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8578518
Melting Point
105-106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8578518