Merck
ENAH9453E095
Enamine
tetracyclo[3.3.0.0^{2,8}.0^{4,6}]octan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1aR,1a1R,2a1S,2bS)-hexahydrodicyclopropa[cd,gh]pentalen-1(1aH)-one
Inchi Code
1S/C8H8O/c9-8-6-2-1-3-5(4(2)6)7(3)8/h2-7H,1H2
InChI Key
UUCZLQLBGNWSCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7625118
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)