Merck
ENAH9453E07B
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidin]-3-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.7
MDL番号:
Iupac Name
spiro[indene-2,3'-pyrrolidin]-1(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO.ClH/c14-11-10-4-2-1-3-9(10)7-12(11)5-6-13-8-12;/h1-4,13H,5-8H2;1H
InChI Key
PUOLEDWJUAQLCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980842
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980842