Merck
ENAH9453DD79
Enamine
3,6-dibromo-4,5-dimethylpyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.94
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dibromo-4,5-dimethylpyridazine
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(2)6(8)10-9-5(3)7/h1-2H3
InChI Key
WIKPFEXRGBZCSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102451
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102451