Merck
ENAH9453D6B2
Enamine
5-methylnaphthalen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
93-94
Iupac Name
5-methyl-1-naphthol
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-8-4-2-6-10-9(8)5-3-7-11(10)12/h2-7,12H,1H3
InChI Key
IFFNCYKOPFBODF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7812869
Melting Point
93-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7812869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)