Merck
ENAH9453D674
Enamine
ethyl 4-(carboxy)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 4-(chlorocarbonyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClN2O3/c1-2-14-8(13)11-5-3-10(4-6-11)7(9)12/h2-6H2,1H3
InChI Key
GGOLVOARSIMXMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)