Merck
ENAH9453D4E7
Enamine
1-cyclobutyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclobutyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-2-8-6-10-11(7-8)9-4-3-5-9/h1,6-7,9H,3-5H2
InChI Key
BAUGBXXKHKOJGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24479108
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24479108