Merck
ENAH9453D3C8
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methyl-2,4-dihydropyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-9-2-4-6(8-9)11-3-5(10)7-4/h2H,3H2,1H3,(H,7,10)
InChI Key
NGCKQODDCGLUDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)