Merck
ENAH9453D395
Enamine
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.18
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.2ClH/c1-14-4-6-15(7-5-14)12-3-2-10(9-16)8-11(12)13;;/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
UENFENXCAYNCEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004