Merck
ENAH942F308F
Enamine
4-chlorofuro[3,2-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chlorofuro[3,2-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3S/c8-7-4-3-6(14(9,11)12)13-5(4)1-2-10-7/h1-3H
InChI Key
PFXOQWRJTGIVMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177747
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177747
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)