Merck
ENAH942F2FCC
Enamine
3-phenylpiperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.18
MDL番号:
Iupac Name
3-phenyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c12-11-6-7-13-8-10(11)9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10-11,13H,6-8,12H2;2*1H
InChI Key
UQUIIWTXJPSJFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18680482
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18680482