Merck
ENAH942F2B34
Enamine
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(8-13)4-6-12/h9H,4-8,12H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI Key
JHHBMDKAYOQBBB-SECBINFHSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6973669
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6973669