Merck
ENAH942F29E4
Enamine
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-2-(methoxymethyl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H14O3/c1-8-4-6(3-7)5-9-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
MZGLMQXMGCTVAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7075384