Merck
ENAH93E75BA5
Enamine
tert-butyl N-{[1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl]methyl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.82
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl ((1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-8-9-4-6-14(7-5-9)19(12,16)17/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
OBOKUEVSWOTDTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)