Merck
ENAH93E7553C
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.67
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-6-5-10-8-4-7(9)2-3-11(6)8;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;1H
InChI Key
ZDZCROVUKGFZAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725