Merck
ENAH93E74F7D
Enamine
5,5-dioxo-5lambda6-thiaspiro[2.4]heptane-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.22
MDL番号:
Iupac Name
5-thiaspiro[2.4]heptane-7-carboxylic acid 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10O4S/c8-6(9)5-3-12(10,11)4-7(5)1-2-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI Key
WVBXOSRUDBSHMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536417
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536417