Merck
ENAH93E74E09
Enamine
3,3-dimethyl-2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)6(7(11)12)10-4-5-14-8(10)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
NRLJWJORFRZMIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-903615
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-903615
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)