Merck
ENAH93E74D56
Enamine
3-(2,3-dihydro-1H-perimidin-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1H-perimidin-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H14N2O2/c21-18(22)13-7-1-6-12(10-13)17-19-14-8-2-4-11-5-3-9-15(20-17)16(11)14/h1-10,17,19-20H,(H,21,22)
InChI Key
KSMFWZNAQXVINU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)