Merck
ENAH93E747F3
Enamine
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.51
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H8BrClN2/c1-11(2)5-3-4-10-7(9)6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
YUNFIHMSJDUGAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600