Merck
ENAH93E746C6
Enamine
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.02
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3O/c7-3-1-12-5(11)13-4(3)14-2-6(8,9)10/h1H,2H2,(H2,11,12,13)
InChI Key
STJDVVZXTNBLLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5048564
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5048564