Merck
ENAH93E74017
Enamine
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)3-5(1-2-10)9-4-6;/h5,9-10H,1-4H2;1H
InChI Key
BINWTKHOOKHXGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869