Merck
ENAH93E73EEA
Enamine
2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-6-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.68
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c12-10-5-1-3-8-7-11-6-2-4-9(8)10;/h1,3,5,11-12H,2,4,6-7H2;1H
InChI Key
YADZLVJNAYJCAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862550
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862550