Merck
ENAH908237B3
Enamine
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O3S/c8-16(13,14)6-3-4(9)1-2-5(6)15-7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
FPYDXCBBYOEDSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)