Merck
ENAH908234A6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-7(3-4-7)5-6-1-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI Key
RJJGWCHGSXMIKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542736
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)