Merck
ENAH90823308
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethanimidamide; acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)ethene-1,1-diamine acetate
Inchi Code
1S/C6H10F2N2.C2H4O2/c7-6(8)2-4(3-6)1-5(9)10;1-2(3)4/h1,4H,2-3,9-10H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
OJPJRPSMTFFULL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539365