Merck
ENAH9082329E
Enamine
{dispiro[2.0.3^{4}.1^{3}]octan-6-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.22
MDL番号:
Iupac Name
dispiro[2.0.3(4).1(3)]octan-6-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H15N/c10-5-7-3-9(4-7)6-8(9)1-2-8/h7H,1-6,10H2
InChI Key
ZDJZXBXTFWHXRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500499
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500499
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)