Merck
ENAH90822FC1
Enamine
spiro[2.6]nonan-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
Iupac Name
spiro[2.6]nonan-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c10-8-2-1-4-9(5-3-8)6-7-9/h1-7H2
InChI Key
RBTRIGMKUFRRDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459777