Merck
ENAH90822BDC
Enamine
2-[3-(propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-isopropyl-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-5(2)7-3-6(12-9-7)4-8(10)11/h3,5H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
WTVQJIVEVKJGTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2488179