Merck
ENAH908224E5
Enamine
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.5
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClFINO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
IROSPMSECBCNHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)